Learn More
Fisherbrand™ Tapones de bloqueo antibacterias de plástico de 25 mm
Made from chemically resistant virgin plastic, Bacti-Caps™ provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange. They are ideal for use in science, research, and other laboratories.
30.50€ - 98.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Plástico |
Tamaño (métrico) | 25 mm |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11522662
|
Fisherbrand™
|
Azul |
98.35€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11502662
|
Fisherbrand™
|
Rojo |
30.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11592652
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
94.65€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11512662
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
30.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11532662
|
Fisherbrand™
|
Verde |
30.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bacti-Caps™ for test tubes without edge
- Provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange, thus proving a more practical alternative to cotton wool plugs
- Suitable for all standard test tube sizes, they fit rimless and plastic tubes with an outside diameter of 13mm, 16mm, 19mm, 25mm and 38mm
- The three flexible fins molded on the inner wall of each cap ensure a positive fit even when minor variations in tube size occur
- Bacti-Caps™ are made from chemically resistant virgin plastic so they are unaffected by culture media, most acids, alkalis, alcohols and esters
- Improved culture growth
- Color coded
- Controlled gas interchange
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Plástico | |
25 mm | |
Tubos de ensayo |