Learn More
Fisherbrand™ Tapones de bloqueo antibacterias de plástico de 25 mm
Made from chemically resistant virgin plastic, Bacti-Caps™ provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange. They are ideal for use in science, research, and other laboratories.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Tapones de plástico de bloqueo Bacti-Caps- Bacti-Caps™ para tubos de ensayo sin reborde
- Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
- Adecuados para los tubos de ensayo estándar de cualquier tamaño, se adaptan a los tubos sin reborde y a los de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm
- Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
- Los tapones Bacti-Caps™ están hechos de plástico virgen químicamente resistente, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, los álcalis, los alcoholes o los ésteres
- Fomentan el crecimiento del cultivo
- Codificado con color
- Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Tapón de bloqueo antibacterias | |
Plástico | |
Paquete de 50 | |
Tubos de ensayo |
Esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
25 mm |