Learn More
Merck Soporte para filtro de vacío de microanálisis de vidrio de 25 mm
Filtre en vacío volúmenes pequeños para el análisis preciso de partículas contaminantes
484.00€ - 550.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 2,5 cm2 |
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15854146
|
Merck
XX1012500 |
Con soporte de membrana de frita de vidrio |
484.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824156
|
Merck
XX1012530 |
Con soporte de membrana de pantalla de acero inoxidable |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Filtre en vacío volúmenes pequeños para el análisis preciso de partículas contaminantes
- Capacidad del embudo: 15 ml
- Área de filtración: 2,5cm2
- No esterilizable en autoclave con el filtro colocado
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
6 in | |
0,98 in |
Vidrio de borosilicato | |
2,5 cm2 | |
15 ml | |
15,2 cm | |
2,5 cm |