Learn More
Merck Soporte para filtro de vacío de microanálisis de vidrio de 25 mm
Filtre en vacío volúmenes pequeños para el análisis preciso de partículas contaminantes
Marca:  Merck XX1012530
480.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.78180kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824156
  • 550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtre en vacío volúmenes pequeños para el análisis preciso de partículas contaminantes
El soporte del filtro de microanálisis de vidrio Millipore está diseñado para la filtración al vacío de muestras de líquidos de pequeño volumen para el análisis de partículas o contaminación biológica. Características y ventajas:
  • Las graduaciones de volumen indican claramente el volumen de la muestra
  • Soporte de filtro disponible en vidrio fritado o acero inoxidable
  • Aplicaciones:Análisis de contaminación (no para su uso con prefiltros gruesos ni líquidos inflamables)
    Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    Vidrio de borosilicato
    2,5 cm2
    Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
    6 in
    0,98 in
    Con soporte de membrana de pantalla de acero inoxidable
    No estéril
    Embudo de vidrio (15 ml); abrazadera de resorte (25 mm); base de vidrio y tapón, para su uso con soporte de pantalla de acero inoxidable; (5) guías de alineación (25 mm)
    15 ml
    15,2 cm
    2,5 cm