Learn More
KGW Isotherm™ Frascos Dewar para transporte metálicos azules de 2500 ml
For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.
Marca: KGW Isotherm™ 10220
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Alta capacidad de aislamiento
- Manipulación sencilla
- Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
- Cubierta metálica con revestimiento azul
- Disponible completamente plateado (estándar), plateado con rayas de visualización o acortado
Especificaciones
110mm | |
290 mm | |
130mm | |
2500 ml |
Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes | |
345 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
0,7 L/día |