Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nailon (NY) no estériles, serie 25007
Marca:  Sartorius™ 25007--50------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10708202
  • 170.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blanca
Nailon
0,45 μm
15 ml/min./cm2/bar
100/pack
Filtro de membrana
50 mm
3.2bar
Filtro de membrana
Nailon
No estéril
Recomendado para la eliminación de partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica y de HPLC, así como para la filtración estéril de estos líquidos
115 μm
50 mm