Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nailon (NY) no estériles, serie 25006
Marca: Sartorius™ 25006--50------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Nailon | |
0,45 μm | |
35 ml/min./cm2/bar | |
100/pack | |
Filtro de membrana | |
50 mm |
2.3bar | |
Filtro de membrana | |
Nailon | |
No estéril | |
Recomendado para la eliminación de partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica y de HPLC, así como para la filtración estéril de estos líquidos | |
115 μm | |
50 mm |