Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, con orificio central, rosca 24-400 con septum
Sellados combinados listos para su uso.
Marca:  Fisherbrand™
38.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530595
  • 64.45€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
  • Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
  • Amplia variedad de materiales distintos para el septum, para prácticamente todas las aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/butilo
24 mm
Almacenamiento
2,5 mm
Gris, Rojo, Blanco
Polipropileno
100
Tapón de rosca