Learn More
Uvex™ Pantalones blancos para mujer 246
Click to view available options
36
Descripción
- Pantalones blancos para mujer fabricados con un 65 % de poliéster y un 35 % de algodón
- La cintura elástica es cómoda y flexible
- Un bolsillo lateral con cierre a presión oculto
- Se puede lavar en lavandería
Especificaciones
Tamaño | 36 |
Material | Algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
N.º de bolsillos | 1 |
Estilo de cintura | Elástico |