Learn More
BRAND™ Inserto 2 en 1 de 24 pocillos, membrana de PET
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
Marca: BRAND™ 782711
300.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Utilice insertos en posición colgante o de pie
- Para placas de 24 pocillos o placas de cultivo
- Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
Especificaciones
Inserto de 24 pocillos 2 en 1, membrana de PET de 0,4 μm, paquete múltiple | |
0,4 μm | |
Estéril |
PET | |
4 x 12 | |
24 |