Learn More
Thermo Scientific™ 24-Place Fixed-Angle Rotors with Covers
Marca: Thermo Scientific™ 75007593
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Especificaciones
Rotor de microlitros | |
21.890 x g | |
45° |
24 x 1,5/2 ml | |
15.000 rpm | |
Esterilizable en autoclave |