Learn More
Sharpsafe™ 24 L Sharps Container with Protected Access
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marca: Sharpsafe™ 51201420
Detalles adicionales : Peso : 17.03000kg
Descripción
- Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
- El generoso tamaño de 24 l lo vuelve especialmente adecuado para áreas que generan grandes cantidades de residuos contaminados.
- La amplia abertura horizontal garantiza una fácil eliminación de artículos grandes y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas similares de tipo de alimentación vertical y el gran volumen de 24 litros proporciona una mayor rentabilidad en zonas de mucho uso.
- Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
- Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 24 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno
- La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
- Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Función de cierre temporal y final
- Zona de llenado horizontal
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes | |
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Gris | |
10/Caja | |
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
24 L | |
Morado | |
454 x 454 x 749 mm | |
Inserto de acceso protegido |