Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, Center hole
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
49.60€ - 116.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
Material | Polietileno |
Cantidad | 100 |
Tipo | A presión |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11327381
|
Fisherbrand™
|
9,1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11859420
|
Fisherbrand™
|
8,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16338387
|
Fisherbrand™
|
9,1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- 22mm PE Cap
- Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
A presión |
22 mm | |
100 | |
ND22 |