Learn More
Uvex™ 2112 Xtra-Fit Disposable Ear Plugs
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Bolsa de polietileno
Caja de recarga
Pares por paquete:
100
200
250
Descripción
- Tapones desechables ergonómicamente premoldeados
- Se expanden lentamente para adaptarse al tamaño y a la forma del canal auditivo
- Mínima fuga para una óptima protección
- Adecuados para canales auditivos más grandes
- Disponibles en higiénicas bolsas de polietileno o bolsas de recarga
Especificaciones
Color | Naranja |
ANSI S3.1974 | N.º |
Tamaño | Grande |
Modelo | Xtra-Fit 2112 |
Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
Pares por paquete | 200 |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 36 dB |
Corded | Sin cordón |
Desechables | Desechables |
Metal Detectable | No |