Learn More
Fisherbrand™ 20mm PP Screw Seal, White, Closed top, 20-400 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
311.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- 20 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Blanco
- Cubierta cerrada
- Rosca 20-400
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Caucho natural/TEF | |
20 mm | |
Almacenamiento | |
1,3 mm | |
20-400 |
Rojo-naranja, Transparente, Blanco | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |