Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y viales headspace de 20 mm, kit práctico, vial de rosca, borde biselado, tapón para encapsular de aluminio
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación. Estos prácticos kits proporcionan la misma cantidad de viales con espacio de cabeza de 20mm y cierres herméticos de aluminio con septos precolocados.
Marca: Thermo Scientific™ 20-CVST3-CP
Detalles adicionales : Peso : 2.09700kg
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales con espacio de cabeza transparentes con tapón de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye cantidades iguales de viales y tapones con septos previamente montados. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Vidrio borosilicatado, Tipo I
- El diseño de los viales de vidrio transparente con acabado de sello de encapsular de 20 mm es idóneo para la mayoría de muestreadores automáticos para espacio de cabeza.
- Los viales con fondo plano aprovechan al máximo el rendimiento calorífico.
- Los viales con fondo redondo son más fáciles de manejar con los brazos robóticos que levantan el vial desde la bandeja.
- Los viales con fondo redondo distribuyen la presión interna creada a altas temperaturas a través de la superficie de vidrio.
- El acabado con borde biselado incluye un reborde sólido que presiona el septo y consigue un sellado más efectivo.
Compatibilidad
- Los viales de fondo plano tienen una boca más larga, ideal para las unidades Carlo Erba™ y Agilent™
- Los viales de fondo redondo están diseñados para las unidades Perkin Elmer™, Tekmar™ y Varian™
Especificaciones
Plata | |
22,5 mm | |
Vidrio | |
PTFE/silicona | |
125 | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8 mm) | |
Kit práctico de viales de espacio de cabeza con tapón de rosca | |
No |
Kit práctico, vial headspace para encapsular de 20 mL, borde biselado, fondo redondo, tapón para encapsular AI, orificio de 8 mm | |
Transparente | |
No | |
Vial: 20-CV, Tapón: 20-AC-ST3 | |
21 mL | |
75 mm | |
20 mm | |
20 mm |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.