Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
Marca: Fisherbrand™
855.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
- 20mm
- Sellado combinado
- aluminio
- Tapa del espacio de cabeza
- Orificio central
Especificaciones
Silicona/aluminio | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Plata, Blanco | |
Aluminio | |
1000 | |
Tapón para encapsular |