Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Descripción
- 20 mm
- Tapón
- Magnético
- Tapón
- Dorado
- Orificio central de 8 mm
- Sellado combinado
Especificaciones
Viton 1A | |
20 mm | |
Headspace | |
1 mm |
Negro, Lacado en oro | |
Steel | |
100 | |
Crimp Cap |