Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, azul, tapón de aluminio, orificio central de 10 mm, septum montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
- 20 mm li>Tapón de aluminioli>Azulli> Orificio central
- Sellado combinado
Especificaciones
Butilo | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris oscuro, Lacado azul | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |