Learn More
Diversey ClearKlens Kristalle VH6, 20L, Surfactant detergent additive
BIOPHARMA
Marca:  Diversey 7513380
ClearKlens Kristalle VH6, 20L, Surfactant detergent additive
Código de producto. 15320328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    313.34€ / 20 litros
    Ahorro 46.66€
    12% Descuento
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Clearklens Kristalle VH6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: alkyl alcohol alkoxylate