Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10mm
Marca:  RETSCH 60.149.008000
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10416431
  • 127.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
8mm
ISO 3310/1
Shaker AS 300
Stainless Steel
1Each
203.2mm
Test Sieve
Stainless Steel
50.8mm