Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
Código de producto. 10044911 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
28 mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10044911
Marca: RETSCH 60.149.063000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 63 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 50,8mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable