Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: Under 10mm
126.00€ - 147.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 203,2mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1Cada una |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11904662
|
RETSCH
60.141.001700 |
1,70mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11974652
|
RETSCH
60.141.001000 |
1 mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11994652
|
RETSCH
60.141.001400 |
1,40mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984652
|
RETSCH
60.141.001180 |
1,18mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11924662
|
RETSCH
60.141.002360 |
2,36mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11944662
|
RETSCH
60.141.002800 |
2,80mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11914662
|
RETSCH
60.141.002000 |
2 mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11934662
|
RETSCH
60.141.003350 |
3,35mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11954662
|
RETSCH
60.141.004000 |
4 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11964662
|
RETSCH
60.141.004750 |
4,75mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11974662
|
RETSCH
60.141.005600 |
5,60mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11914672
|
RETSCH
60.141.009500 |
9,50mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984662
|
RETSCH
60.141.006300 |
6,30mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11904672
|
RETSCH
60.141.006700 |
6,70mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11994662
|
RETSCH
60.141.008000 |
8 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
203,2mm | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25,4mm |