Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno de 96 pocillos profundos de 2000 μl
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation.The well geometry of Eppendorf™ 2000μL Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
210.00€ - 770.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen total del pocillo (métrico) | 2000 μl |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10245983
|
Eppendorf™
0030505301 |
Blanco |
770.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10675413
|
Eppendorf™
0030501330 |
Verde |
210.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10063712
|
Eppendorf™
0030501314 |
Amarillo |
210.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
2000 μl |
8 x 12 | |
96 |