Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno de 96 pocillos profundos de 2000 μl
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation.The well geometry of Eppendorf™ 2000μL Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
Marca:  Eppendorf™ 0030505301
616.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10245983
  • 770.00€ / paquete de 80
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Blanco
96
8 x 12
Polipropileno
2000 μl