Learn More
Fisherbrand™ 200 espátulas para laboratorio Chattaway de níquel tamaño medio
Acabado brillante, hoja plana en un extremo y un ángulo de 45 grados en el otro; estas espátulas son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos en la mayoría de entornos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06120kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814593
  • 48.25€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos. Acabo brillante
  • Pala en un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45 ° 
  • «Micropeso» - diámetro del cuerpo central de 1,60 mm
  • «Peso medio» - diámetro del cuerpo central de 3,65 mm
  • Longitud suficiente como para proteger las manos del usuario de las superficies calientes
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Brillo
10 mm
Níquel
Espátula
Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave
315 °C
150 mm