Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Racks, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors
Fit inside a swing-out bucket to facilitate centrifugation of tubes of custom size/number.
Marca:  Ohaus™ 30314871
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15876702
  • 166.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Permite centrifugar tubos de tamaño o número personalizado
  • Adecuado para usar en cubos para rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5
Especificaciones
Especificaciones
1 × 25 ml
Rotores oscilantes R-4SX100/5MIS
1
25
Gradilla, 1 x 25 ml D25 mm RB, 2/paquete, v2
2