Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Racks, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors
Fit inside a swing-out bucket to facilitate centrifugation of tubes of custom size/number.
Brand: Ohaus™ 30314876
Additional Details : Peso : 1.00000kg
Description
- Permite centrifugar tubos de tamaño o número personalizado
- Adecuado para usar en cubos para rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5
Specifications
7 x de 5 a 7 ml | |
Rotores oscilantes R-4SX100/5MIS | |
7 |
13 | |
Gradilla, 7 de 5-7 ml D13 mm RB, 2 por paquete, V2 | |
2 |