Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Marca:  Ohaus™ 30314845
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15826682
  • 186.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Especificaciones
Especificaciones
RB
29 mm
Gradilla, 1 de 50 ml D 29 mm RB, 2 por paquete
2
1 de 50 ml (29 mm de diám., RB)
Rotores oscilantes R-4SX100/4MI
1