Learn More
2-Vinilnaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020491
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
827-54-3
C12H10
154.21
MFCD00004125
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
13230
CHEBI:51325
2-ethenylnaphthalene
C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
827-54-3
C12H10
154.21
MFCD00004125
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
13230
CHEBI:51325
2-ethenylnaphthalene
C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene. The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Vinilnaftaleno se emplea en la síntesis de distintos copolímeros, como el copolímeto Poli(estirensulfonato-co-2-vinil-naftaleno de sodio) y el poliestireno de injerto Poli(ácido de 2-vinilnaftalen-alt-maleico). Este último se aplica como micela de polímero fotoactivo y estabilizador para látex de poliestireno.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Vinylnaphthalene
Punto de fusión 62°C to 67°C
Punto de ebullición 128°C to 131°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2038190
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.