Learn More
Ácido vinilborónico pinacol éster, 97+ %, estabilizado con 0.05% BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10400744
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
75927-49-0
C8H15BO2
154.02
MFCD00192492
DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
5233012
2-etenil-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
75927-49-0
C8H15BO2
154.02
MFCD00192492
DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
5233012
2-etenil-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Vinylboronic acid pinacol ester
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9080g/mL
Punto de ebullición 40°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.908
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Estabilizante 500ppm (BHT) max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.02
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.