Learn More
2-(Trimetilsilil)tiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2695378
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
79265-30-8
C6H11NSSi
157.31
MFCD00066274
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
588453
trimetil(1,3-tiazol-2-il)silano
C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
79265-30-8
C6H11NSSi
157.31
MFCD00066274
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
588453
trimetil(1,3-tiazol-2-il)silano
C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)thiazole
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 53.0°C to 55.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.5000
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.31
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido