Learn More
2-(Trifluorometil)quinoxalina, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 63°C to 65°C |
Color | Blanco a marrón |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.15 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.