Learn More
2-(Trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228933
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
61655-67-2
C5H3F3N2
148.09
MFCD06797734
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
17888936
2-(trifluorometil)pirazina
C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
61655-67-2
C5H3F3N2
148.09
MFCD06797734
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
17888936
2-(trifluorometil)pirazina
C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 116.0°C to 118.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.