Learn More
2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H63931.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450909
  • 775.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
894406-63-4
188.109
2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
2-(trifluoromethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
C7H3F3N2O
MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
29919200
C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
Especificaciones
2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine
894406-63-4
2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
188.109
188.11
97%
5g
C7H3F3N2O
MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
2-(trifluoromethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
29919200
Solid