Learn More
2-(Trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)aniline |
% mín. CAS | 97.0 |
Densidad | 1.2960g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | H2NC6H4CF3 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |