Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge TL00372EB
Detalles adicionales : CAS : 1979-29-9 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10653435
  • 40.60€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1979-29-9
206.12
JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-N
2777223
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OC(F)(F)F
C8H5F3O3
MFCD00052325
2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t, 2-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid
2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Especificación
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
1979-29-9
97%
CF3OC6H4CO2H
2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t, 2-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OC(F)(F)F
206.12
206.12
25g
97.0
C8H5F3O3
MFCD00052325
JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-N
2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2777223
97%
Videos
SDS Documentación