Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | CF3OC6H4SO2Cl |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.62 |
Porcentaje de pureza | 97% |