missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Trifluorometoxi)benzamida, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7021526
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
127979-74-2
C8H6F3NO2
205.136
MFCD00042407
XXTXDVUAHROLBN-UHFFFAOYSA-N
2777202
2-(trifluorometoxi)benzamida
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)OC(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
127979-74-2
C8H6F3NO2
205.136
MFCD00042407
XXTXDVUAHROLBN-UHFFFAOYSA-N
2777202
2-(trifluorometoxi)benzamida
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)OC(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzamide
Punto de fusión 153°C to 155°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzamide, acmc-20aolv, 2-trifluoromethoxy-benzamide, 2-trifluoromethoxy benzamid, 2-trifluoromethyloxy benzamide, benzamide,2-trifluoromethoxy, benzamide, 2-trifluoromethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'