Learn More
2-(Tricloroacetil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10421440
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
35302-72-8
C6H4Cl3NO
212.46
MFCD00128757
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
321487
2,2,2-tricloro-1-(1H-pirrol-2-il)etanona
C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
35302-72-8
C6H4Cl3NO
212.46
MFCD00128757
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
321487
2,2,2-tricloro-1-(1H-pirrol-2-il)etanona
C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre del producto químico o material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72.0°C to 74.0°C
Color Verde
Análisis elemental 33.07 to 34.76% C, 6.43 to 7.75% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.