Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Descripción
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene derivative is employed in Stille reaction involving efficient carbon-carbon bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado de 2-(tri-n-butilestannil)tiofeno se emplea en la reacción de Stille que implica la formación eficiente de enlaces carbono-carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El derivado de 2-(tri-n-butilestannil)tiofeno se emplea en la reacción de Stille que implica la formación eficiente de enlaces carbono-carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.175 g/mL |
Punto de ebullición | 155°C (0.1 mmHg) |
Índice de refracción | 1.518 |
Cantidad | 5 mL |
Número UN | UN2788 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Líquido |