Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)oxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037202
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
145214-05-7
C15H29NOSn
358.113
MFCD06798076
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
15486183
tributilo(1,3-oxazol-2-il)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
145214-05-7
C15H29NOSn
358.113
MFCD06798076
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
15486183
tributilo(1,3-oxazol-2-il)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(tri-n-butilestannil)oxazol actúa como un compuesto básico sintético, que se utiliza en el acoplamiento de Stille.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Color Incolora
Densidad 1.71 g/mL
Punto de ebullición 108°C to 110°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido