Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)furano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451448
29.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118486-94-5
C16H30OSn
357.125
MFCD00192512
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
4393688
tributil(furan-2-il)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118486-94-5
C16H30OSn
357.125
MFCD00192512
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
4393688
tributil(furan-2-il)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio agroquímico, orgánico y farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)furan
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.134 g/mL
Punto de ebullición 90°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 5 mL
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido