Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)furano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Descripción
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio agroquímico, orgánico y farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Sensible a la luz.
Es un intermedio agroquímico, orgánico y farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Sensible a la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Tri-n-butylstannyl)furan |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.134 g/mL |
Punto de ebullición | 90°C (0.1 mmHg) |
Índice de refracción | 1.494 |
Cantidad | 5 mL |
Número UN | UN2788 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Líquido |