Learn More
2-Tiofenoetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081101
23.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
30433-91-1
C6H9NS
127.205
MFCD00051495
HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
116521
2-tiofen-2-iletanamina
C1=CSC(=C1)CCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
30433-91-1
C6H9NS
127.205
MFCD00051495
HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
116521
2-tiofen-2-iletanamina
C1=CSC(=C1)CCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneethylamine
Densidad 1.087
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 106962
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%