Learn More
2-Thiophenecarboxamide, 99%, ACROS Organics™
Merk:  Acros Organics 305420050
Overige gegevens : CAS : 5813-89-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10412841
  • 29.20€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5813-89-8
127.17
DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
22063
C1=CSC(=C1)C(=O)N
C5H5NOS
MFCD00010425
2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
thiophene-2-carboxamide
Specificatie
2-Thiophenecarboxamide
Glass bottle
179.0°C to 182.0°C
5813-89-8
100.0
C5H5NOS
2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
C1=CSC(=C1)C(=O)N
127.17
127.17
99%
Authentic
Gray to White
5g
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00010425
DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
thiophene-2-carboxamide
22063
Crystalline Powder or Crystals
Video's
SDS Documentatie