Learn More
2-Thiopheneboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 344710050
Detalles adicionales : CAS : 6165-68-0 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10216071
  • 82.60€ / 5 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
6165-68-0
127.96
thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
thiophen-2-ylboronic acid
C4H5BO2S
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
2733960
B(C1=CC=CS1)(O)O
Especificaciones
2-Thiopheneboronic acid
Glass bottle
120.0°C to 122.0°C
6165-68-0
100.0
C4H5BO2S
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
B(C1=CC=CS1)(O)O
127.96
127.96
97%
Authentic
White to Beige
5g
96.0
97%
thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
thiophen-2-ylboronic acid
2733960
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Thiopheneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos