Learn More
Ácido 2-tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080716
35.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1918-77-0
C6H6O2S
142.172
MFCD00005458
SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
15970
CHEBI:45807
ácido 2-tiofen-2-ilacético
C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1918-77-0
C6H6O2S
142.172
MFCD00005458
SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
15970
CHEBI:45807
ácido 2-tiofen-2-ilacético
C1=CSC(=C1)CC(=O)O
2-Thiopheneacetic acid is used in the preparation of rosette-like nanoscale gold materials. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate for cefaloridine and cefalotin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-tiofeneacético se utiliza en la preparación de materiales de oro a nanoescala como la roseta. Además, se usa como intermedio farmacéutico para la cefaloridina y la cefalotina sódica.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneacetic acid
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 160°C (22 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 114551
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%