Learn More
Ácido 2-tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-199646
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
1918-77-0
MFCD00005458
SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
15970
CHEBI:45807
ácido 2-tiofen-2-ilacético
C1=CSC(=C1)CC(=O)O
1918-77-0
MFCD00005458
SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
15970
CHEBI:45807
ácido 2-tiofen-2-ilacético
C1=CSC(=C1)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneacetic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 65°C
Color Marrón
Punto de ebullición 160°C (22.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6O2S
Cantidad 5 g
Beilstein 18, 293
Peso molecular (g/mol) 142.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiopheneacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.