Learn More
(2-Tien-2-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109870
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
773872-97-2
C11H10OS
190.26
MFCD06203081
IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
2795559
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
773872-97-2
C11H10OS
190.26
MFCD06203081
IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
2795559
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Nombre del producto químico o material (2-Thien-2-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (2-tiofen-2-ilfenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 97%